Sample dipper with v bottom
Leverantör: ENTEGRIS
Gå till:
Om denna produkt
Holds a wafer or a square plate.
- Slot has 'V' bottom
- Clip on handle slides down to hold substrates in place
- Hold one wafer or one square plate
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Holds a wafer or a square plate.
- Slot has 'V' bottom
- Clip on handle slides down to hold substrates in place
- Hold one wafer or one square plate
Dokument
ENTED15-0215_TDS_EN
Datablad
Product Family Options
Produktinformation
- TillgänglighetPrice
- ENTED11-0215Dipper, wafer size 57 and smaller, square plate size 51 mm and smaller, max. thickness 1,5 mmDipper, wafer size 57 and smaller, square plate size 51 mm and smaller, max. thickness 1,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items
- ENTED14-0215Dipper, wafer size 57 - 125 mm, square plate size 50 - 153 mm, max. thickness 3,0 mmDipper, wafer size 57 - 125 mm, square plate size 50 - 153 mm, max. thickness 3,0 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items
- ENTED15-0215Dipper, wafer size 125 - 200 mm, square plate size 114 - 203 mm, max. thickness 6,4 mmDipper, wafer size 125 - 200 mm, square plate size 114 - 203 mm, max. thickness 6,4 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items