Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
127 mm
Katalog # ENTEC20-06F12
Leverantör:   ENTEGRIS
Forceps
Katalog # ENTEC20-06F12
Leverantör:  ENTEGRIS
Forceps
127 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Product Details & Documents
Glass-filled PP, white. Straight forceps for substrate handling.
  • Extra heavy for much stronger grip at ends
  • Blunt tips
  • Packaged in protective cases
Specifikationer
  • Längd:
    127 mm