ContactUsLinkComponent
Triethylamine 1000 mg/l in water standard för jon kromatografi
Triethylamine 1000 mg/l in water standard för jon kromatografi
Katalog # 85002.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Triethylamine 1000 mg/l in water standard för jon kromatografi
Katalog # 85002.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    H₂O
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Triethylamine standard
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.