Oxalat 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
Katalog # 84986.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/l
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:Oxalat standardlösningen
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.