NitrilotriAcetat 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
84983.180
:
- Koncentration:1000 mg/l
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:Nitrilotriacetat standardlösningen
: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.