ContactUsLinkComponent
Methane sulphonate 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
  84977.180
 :  
undefined
Methane sulphonate 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
  84977.180
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/l
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Methanesulphonate 1,000 mg/l in water standard for ion chromatography
 : Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.