ContactUsLinkComponent
Citrat 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
Citrat 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
Catalog # 84964.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Citrat 1000 mg/l i vatten standardfaktor för jon kromatografi
Catalog # 84964.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/l
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Citrat standardlösningen
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.