ContactUsLinkComponent
Vortex mixers, Cyclone
Vortex mixers, Cyclone
Leverantör:  NICKEL ELECTRO
Certifikat
undefined
Vortex mixers, Cyclone
Leverantör:  NICKEL ELECTRO
Specifikationer
  • Catalog No:
  • NICKCM-1
  • NICKCM-2
  • Modell:
  • CM-1
  • Skakrörelse:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbit:
  • 7 mm
  • 4 mm
  • Hastighetsområde:
  • 200 - 2800 min⁻¹
  • 200 - 2800 min⁻¹*
  • Strömförsörjning:
  • 230 V, 50 Hz, 75 W
  • 230 V, 50 Hz, 75 W
  • Max. Diameter för provrör (mm):
  • 25 mm
  • B×D×H:
  • 150x175x150 mm
  • Vikt:
  • 4 kg
  • 4 kg
  • Totalmått:
  • 150×175×150 mm
  • 150×175×150 mm
Specifikationer