Orders LinkContactUsLinkComponent
Threaded adapters, BOLA
Threaded adapters, BOLA
Leverantör:   Bohlender
Threaded adapters, BOLA
Leverantör:  Bohlender
Certificates
Threaded adapters, BOLA
Threaded adapters, BOLA
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Adaptors, made of PTFE, white, allow the use of BOLA multiple distributors for bottles with female thread GL 45 also on bottles with GL 32, GL 40 and S 40 threads.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistant from −200 to +200 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • BOHLH978-30
    Transition from GL 32 to GL 45
    Transition from GL 32 to GL 45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 890,00 kr
    890,00 kr
    1 * 1 Items
       890,00 kr
  • BOHLH978-40
    Transition from GL40/S40 to GL 45
    Transition from GL40/S40 to GL 45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 1 Items
       340,00 kr