ContactUsLinkComponent
Pressure loggers, C9500 series
Pressure loggers, C9500 series
Leverantör:  COMARK
Certifikat
Pressure loggers, C9500 series
Leverantör:  COMARK
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 628-4203
  • 628-4201
  • COMAC9555/SIL
  • 628-4204
  • 628-4202
  • Batteri-liv:
  • 125 h
  • 125 h
  • 125 h
  • 125 h
  • 125 h
  • Vikt:
  • 330 g
  • 330 g
  • 330 g
  • 330 g
  • 330 g
  • B×D×H:
  • 175×82×32 mm
  • 175×82×32 mm
  • 175×82×32 mm
  • 175×82×32 mm
  • 175×82×32 mm
  • Batteritid:
  • 9 V
  • 9 V
  • 9 V
  • 9 V
  • 9 V
Specifikationer