Cotton roving for pipette plugger
Katalog # BELC7750-22222
Leverantör: BELLCO GLASS
Specifikationer
- Beskrivning:Absorbent cotton roving for pipette plugging
- Förp.:1 kg
Specifikationer
Om denna produkt
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Packaging: Coiled in plastic bag.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904