ContactUsLinkComponent
Swabs, PurSwab®, cotton head applicator
  PMPC896-PC
undefined
Swabs, PurSwab®, cotton head applicator
  PMPC896-PC
  • Handtaglängd:
    146 mm
  • Huvudlängd:
    12 mm
  • Beskrivning:
    Single tip swabs
  • Längd:
    158 mm
  • Seq:
    01
  • Shaft/head:
    Paper/cotton
  • Förp.:
    1.000
The applicator has a single-ended smooth cylindrical cotton tip on a white paper shaft.
  • Easy disposal
  • Lint-less and residue free
  • Highly absorbent cotton does not swell in solvents
Suitable for cleaning disk drives, optics, PC board assembly and other critical industrial and sensitive components.
 : 50 in heat sealed poly bag - 1000 per case.
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904