Silver electrode, ScienceLine
Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Glas, 4×120 mm, Plug head
Katalog # SCOI285103607
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Silver electrode with glass shaft.
Specifikationer
- Anslutning:Plug head
- Ø×L:4×120 mm
- Typ:Ag 1100
- Beskrivning:Metal electrode, Ag 1100
- Material:Glas
- Temp:−5...+100 °C