ContactUsLinkComponent
Alcohol meter
Alcohol meter
Katalog # ALLA1460-QP
Leverantör:  Alla France
undefined
Alcohol meter
Katalog # ALLA1460-QP
Leverantör:  Alla France
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Alcohol meter for printing
  • Längd:
    430 mm
  • Calibration temperature:
    10 °C
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    0 - 30 %
Specifikationer
Om denna produkt
This alcohol meter in a pipette with thermometer is specially designed for printing.