ContactUsLinkComponent
Enzymatic digester, GDE
Enzymatic digester, GDE
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Certifikat
undefined
Enzymatic digester, GDE
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VELPSA30400209
  • Temperaturområde:
  • RT*...105 °C
  • Uppvärmningskapacitet:
  • 900 W
  • Yttermått B×D×H:
  • 413×410×295 mm
  • Vikt:
  • 6,2 kg
Specifikationer