Pipette tips
Leverantör: Alpha Laboratories
Gå till:
Om denna produkt
These tips are manufactured from medical grade PP in modern production facilities with stringent quality controls at every stage.
- Tips are lot tested and certified for absence of detectable human DNA and detectable endotoxins (pyrogens)
- Tips are tested and certified for absence of heavy metals, detectable DNase and RNase
- With graduations to visually check volume
- Suitable for all major pipettor brands
11 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These tips are manufactured from medical grade PP in modern production facilities with stringent quality controls at every stage.
- Tips are lot tested and certified for absence of detectable human DNA and detectable endotoxins (pyrogens)
- Tips are tested and certified for absence of heavy metals, detectable DNase and RNase
- With graduations to visually check volume
- Suitable for all major pipettor brands
Product Family Options
Produktinformation
- Tip styleVolymSterilLängdFärgkodFörp.TillgänglighetPrice
- Micro, ultrafine0,1 - 10 µl-32 mmOfärgad96 tips/rack; 12 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.152 Items1 * 1.152 Items - 2 700,00 kr2 700,00 kr1 * 1.152 Items2 700,00 kr
- Micro, ultrafine0,1 - 10 µl+32 mmOfärgad96 tips/rack; 12 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.152 Items1 * 1.152 Items - 3 025,00 kr3 025,00 kr1 * 1.152 Items3 025,00 kr
- Micro, ultrafine0,1 - 10 µl-32 mmOfärgadBulk, 1000 tips/bagLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 830,00 kr830,00 kr1 * 1.000 Items830,00 kr
- Bevelled, non-graduated1 - 200 µl-50 mmGul96 tips/rack; 10 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 960 Items1 * 960 Items - 2 225,00 kr2 225,00 kr1 * 960 Items2 225,00 kr
- Bevelled, non-graduated1 - 200 µl+50 mmGul96 tips/rack; 10 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 960 Items1 * 960 Items - 2 550,00 kr2 550,00 kr1 * 960 Items2 550,00 kr
- Bevelled, non-graduated1 - 200 µl-50 mmGulBulk, 1000 tips/bagLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 830,00 kr830,00 kr1 * 1.000 Items830,00 kr
- Bevelled, graduated1 - 200 µl-50 mmOfärgadBulk, 1000 tips/bagLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 830,00 kr830,00 kr1 * 1.000 Items830,00 kr
- Bevelled, graduated1 - 200 µl+50 mmOfärgad96 tips/rack; 10 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 960 Items1 * 960 Items - 2 700,00 kr2 700,00 kr1 * 960 Items2 700,00 kr
- Bevelled, non-graduated200 - 1000 µl-76 mmBlå96 tips/rack; 6 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 1 950,00 kr1 950,00 kr1 * 576 Items1 950,00 kr
- Bevelled, non-graduated200 - 1000 µl-76 mmBlåBulk, 1000 tips/bagLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 1 400,00 kr1 400,00 kr1 * 1.000 Items1 400,00 kr
- Bevelled, non-graduated200 - 1000 µl+76 mmBlå96 tips/rack; 6 racks/caseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 2 200,00 kr2 200,00 kr1 * 576 Items2 200,00 kr