Fatpump, PTFE
Katalog # MSGA16927
Leverantör: asecos
Specifikationer
- Flödeshastighet:400 ml/stroke
- Beskrivning:Fatpump, PTFE, med kran
- Material:PTFE
- Seq:01
- Nedsänkning:950 mm
- Förp.:1
- Rör, diam:32 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Pumpen används för fyllning av högrena vätskor. PTFE, med kran.