Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste Bin
Waste Bin
Vit, HDPE, 20 L, 300×290×400 mm
Katalog # LAMA1148
Leverantör:   LAMAPLAST
Waste Bin
Katalog # LAMA1148
Leverantör:  LAMAPLAST
Waste Bin
Waste Bin
Vit, HDPE, 20 L, 300×290×400 mm
Price
955,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
This dustbin with pedal and inside bucket is designed for ecological removal of garbages.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    20 L
  • Färg:
    Vit
  • Material:
    HDPE
  • B×D×H:
    300×290×400 mm