ContactUsLinkComponent
Rotating mixer, RT60
Rotating mixer, RT60
Katalog # CATA60202-00
Leverantör:  CAT
Rotating mixer, RT60
Katalog # CATA60202-00
Leverantör:  CAT
Specifikationer
  • Max. kapacitet:
    60 tubes (OD 12, 15 or 18 mm)
  • Skakrörelse:
    Rotating/tumbling
  • Beskrivning:
    Rotating mixer, RT 60, for 60 test tubes
  • Seq:
    02
  • Modell:
    RT 60
  • Kolvhastighet:
    6 min⁻¹
  • Vikt:
    1,8 kg
  • B×D×H:
    220×200×250 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Rotating and tumbling mixer for 60 test tubes (OD 12, 15 or 18 mm).