Rotating mixer, RT60
Katalog # CATA60202-00
Leverantör: CAT
Specifikationer
- Max. kapacitet:60 tubes (OD 12, 15 or 18 mm)
- Skakrörelse:Rotating/tumbling
- Beskrivning:Rotating mixer, RT 60, for 60 test tubes
- Seq:02
- Modell:RT 60
- Kolvhastighet:6 min⁻¹
- Vikt:1,8 kg
- B×D×H:220×200×250 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Rotating and tumbling mixer for 60 test tubes (OD 12, 15 or 18 mm).