Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Slangar
Överföringsslang
Tubing, PTFE
Tubing, PTFE
Tubing, PTFE
METR6.1805.210
:
METROHM
Tubing, PTFE
METR6.1805.210
:
METROHM
Slang utv.Ø:
4,00 mm
Slang int.Ø:
3,00 mm
Väggtjocklek:
0,50 mm
Beskrivning:
Tubing, M8 thread
Längd:
250 mm
Seq:
01
Förp.:
1
PTFE, white.