ContactUsLinkComponent
Buckets, Rectangular
Buckets, Rectangular
Catalog # 215-0249
Leverantör:  SEMADENI
undefined
Buckets, Rectangular
Catalog # 215-0249
Leverantör:  SEMADENI
Specifikationer
  • Kapacitet:
    13,1 L
  • Färg:
    Vit
  • Mått:
    277×242 mm
  • Höjd:
    270 mm
  • Seq:
    02
  • Förp.:
    10
Specifikationer
Om denna produkt
PP, white.
  • Stackable, space-saving
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Universal multipurpose bucket with snap-on lid and handle.