Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets Square
Buckets Square
Genomskinlig, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Katalog # SEMA1358
Leverantör:   SEMADENI
Buckets Square
Katalog # SEMA1358
Leverantör:  SEMADENI
Buckets Square
Buckets Square
Genomskinlig, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Price
1 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Buckets made of LDPE, translucent, for industrial and laboratory applications.
  • Heavy
  • Sturdy
  • With internal scale and metal carrying handle
Specifikationer
  • Kapacitet:
    20 L
  • Färg:
    Genomskinlig
  • Mått:
    330×310 mm
  • Höjd:
    320 mm