Orders LinkContactUsLinkComponent
Human plasma
Human plasma
Leverantör:   BIOWEST
Human plasma
Leverantör:  BIOWEST
Certificates
Human plasma
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Human plasma is processed from human blood that has been coagulation-induced. It is collected from volunteer donors.
Mainly sourced from France, Germany, Canada or USA, each batch is rigorously controlled and screened for Hepatitis B (HBS), Hepatitis C (HCV) and HIV Types 1 and 2 (HIV 1/2).
Caution: Products of human origin should be considered potentially infectious and handled accordingly.
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • S4180-500
    Human plasma, pooled
    Human plasma, pooled
    500 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 5 300,00 kr
    5 300,00 kr
    1 * 500 mL
       5 300,00 kr
  • S4180-100
    Human plasma, pooled
    Human plasma, pooled
    100 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1 850,00 kr
    1 850,00 kr
    1 * 100 mL
       1 850,00 kr