ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, Amplitude™ VIP-L
Cleanroom wipes, Amplitude™ VIP-L
Supplier:  CONTEC
Certificates
undefined
Cleanroom wipes, Amplitude™ VIP-L
Supplier:  CONTEC
Specifications
  • Catalog No:
  • CONTAMVL0001
  • CONTAMVL0002
  • CONTAMVL0004
  • Modell:
  • VIP-L
  • VIP-L
  • VIP-L
  • Basvikt:
  • 117 g/m²
  • 117 g/m²
  • 117 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 290 ml/m²
  • 290 ml/m²
  • 290 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 2,48 ml/g
  • 2,48 ml/g
  • 2,48 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 1 s
  • 1 s
  • 1 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,005 g/m²
  • 0,005 g/m²
  • 0,005 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,025 g/m²
  • 0,025 g/m²
  • 0,025 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 0,32×10³/m²
  • 0,32×10³/m²
  • 0,32×10³/m²
  • Joner – klorid:
  • 0,118 ppm
  • 0,118 ppm
  • 0,118 ppm
  • Joner – natrium:
  • 0,259 ppm
  • 0,259 ppm
  • 0,259 ppm
Specifications