VWR®, Enkanaliga pipetter, mekaniska, variabel volym
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Lätta Standard Line pipetter med hög noggrannhet och precision. Ergonomiska egenskaper, såsom handtagets form och det mjuka fjädersystemet levererar jämn och oansträngd pipettering även under långa arbetspass.
- Justerbart ejektorsystem som i stort sett passar alla fabrikat av spetsar
- UV-resistent och helt autoklaverbar
- Enkelt och snabbt kalibreringssystem
- Färgkodad för enkel volymidentifikation
- 5000 och 10000 μl version skyddade med filter
Related Information
CoC VWR®, Single-channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume COC_VWR_SINGLE_CHANNEL_PIPETTES_MECHANICAL_VARIABLE_VOLUME_FULLY_AUTOCLAVABLE CoC_VWRI613-2895_B48350030 CoC_VWRI613-2895_B48350042 CoC_VWRI613-2895_B48350046
More
Manual VWR Mechanical Pipettes Manual VWR Standard Line Pipettors Manual VWR® Standard Line Manual VWR® Standard Line Pipettor Short Manual VWR UHP EHP Standard Line Pipettes
Manual
VWR® for Liquid Handling