Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw top vials
Leverantör:   Merck
Screw top vials
Leverantör:  Merck
Certificates
29 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Product Family Options
Clear
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    Färg
    Med lock
    Lock storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • SIAL27023
    Vials, graduated
    Vials, graduated
    2,00 ml
    12×32 mm
    Klar
    Nej
    8-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 929,00 kr
    929,00 kr
    1 * 1 Each
       929,00 kr
  • SIAL27024
    Vials, graduated
    Vials, graduated
    4,00 ml
    15×45 mm
    Klar
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 100 Items
       1 250,00 kr
  • SIAL27025
    Vials, graduated
    Vials, graduated
    7,00 ml
    17×60 mm
    Klar
    Nej
    15-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1 180,00 kr
    1 180,00 kr
    1 * 1 Each
       1 180,00 kr
  • SIAL27026
    Vials, graduated
    Vials, graduated
    15,00 ml
    21×70 mm
    Klar
    Nej
    18-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 963,00 kr
    963,00 kr
    1 * 100 Items
       963,00 kr
  • SIAL27027-U
    Vials, graduated
    Vials, graduated
    22,00 ml
    23×85 mm
    Klar
    Nej
    20-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 180,00 kr
    1 180,00 kr
    1 * 100 Items
       1 180,00 kr
  • SIAL27028-U
    Vials, graduated
    Vials, graduated
    40,00 ml
    29×82 mm
    Klar
    Nej
    24-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2 320,00 kr
    2 320,00 kr
    1 * 1 Each
       2 320,00 kr
  • Vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    Klar
    Nej
    8-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 606,00 kr
    606,00 kr
    1 * 100 Items
       606,00 kr
  • SIAL27265
    Vials, pre-cleaned
    Vials, pre-cleaned
    2,00 ml
    12×32 mm
    Klar
    Nej
    10-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Each
       351,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    14×45 mm
    Klar
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 100 Items
       492,00 kr
  • SIAL27114
    Vials, silanised
    Vials, silanised
    4,00 ml
    15×45 mm
    Klar
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 786,00 kr
    786,00 kr
    1 * 100 Items
       786,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    Klar
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 810,00 kr
    2 810,00 kr
    1 * 100 Items
       2 810,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    1475×45 mm
    Klar
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 328,00 kr
    328,00 kr
    1 * 100 Items
       328,00 kr
  • Vials
    7,00 ml
    17×60 mm
    Klar
    Nej
    15-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 050,00 kr
    1 050,00 kr
    1 * 100 Items
       1 050,00 kr
  • Vials
    15,00 ml
    21×70 mm
    Klar
    Nej
    18-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 310,00 kr
    1 310,00 kr
    1 * 100 Items
       1 310,00 kr
  • Vials
    22,00 ml
    23×85 mm
    Klar
    Nej
    20-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 090,00 kr
    1 090,00 kr
    1 * 100 Items
       1 090,00 kr
  • Vials
    40,00 ml
    29×82 mm
    Klar
    Nej
    24-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 380,00 kr
    1 380,00 kr
    1 * 100 Items
       1 380,00 kr
  • Vials
    40,00 ml
    28×95 mm
    Klar
    Nej
    24-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 2 390,00 kr
    2 390,00 kr
    1 * 1 SET
       2 390,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Amber
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    Färg
    Med lock
    Lock storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • Vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    Brun
    Nej
    8-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 1 Each
       527,00 kr
  • Vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    Brun
    Nej
    10-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 1 Each
       527,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    14,75×45 mm
    Brun
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 309,00 kr
    309,00 kr
    1 * 1 Each
       309,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    14×45 mm
    Brun
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 672,00 kr
    672,00 kr
    1 * 100 Items
       672,00 kr
  • SIAL27116-U
    Vials, with write-on patch
    Vials, with write-on patch
    4,00 ml
    15×45 mm
    Brun
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 650,00 kr
    650,00 kr
    1 * 100 Items
       650,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    Brun
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 971,00 kr
    971,00 kr
    1 * 100 Items
       971,00 kr
  • Vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    Brun
    Nej
    13-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 3 100,00 kr
    3 100,00 kr
    1 * 1 Each
       3 100,00 kr
  • Vials
    7,00 ml
    17×60 mm
    Brun
    Nej
    15-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 754,00 kr
    754,00 kr
    1 * 100 Items
       754,00 kr
  • Vials
    15,00 ml
    21×70 mm
    Brun
    Nej
    18-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1 070,00 kr
    1 070,00 kr
    1 * 1 Each
       1 070,00 kr
  • Vials
    22,00 ml
    23×85 mm
    Brun
    Nej
    20-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 100 Items
       1 650,00 kr
  • Vials
    40,00 ml
    28×95 mm
    Brun
    Nej
    24-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 2 510,00 kr
    2 510,00 kr
    1 * 1 Each
       2 510,00 kr
  • Vials
    40,00 ml
    29×82 mm
    Brun
    Nej
    24-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 750,00 kr
    1 750,00 kr
    1 * 100 Items
       1 750,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Screw caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 20-400
    Black phenolic cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 602,00 kr
    602,00 kr
    1 * 1 Each
       602,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 24-400
    Black phenolic cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 690,00 kr
    690,00 kr
    1 * 100 Items
       690,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 8-425
    Black PP cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 348,00 kr
    348,00 kr
    1 * 1 Each
       348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 13-425
    Black PP cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 291,00 kr
    291,00 kr
    1 * 1 Each
       291,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 18-400
    Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 140,00 kr
    1 140,00 kr
    1 * 100 Items
       1 140,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 20-400
    Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 140,00 kr
    1 140,00 kr
    1 * 100 Items
       1 140,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 13-425
    Black phenolic cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 100 Items
       416,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 15-425
    Black phenolic cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 100 Items
       416,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 8-425
    Black phenolic cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 0,00 kr
    0,00 kr
    1 * 1 Each
       0,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 8-425
    Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 389,00 kr
    389,00 kr
    1 * 1 Each
       389,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 24-400
    Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 430,00 kr
    2 430,00 kr
    1 * 100 Items
       2 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 8-425
    Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1 040,00 kr
    1 040,00 kr
    1 * 1 Each
       1 040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 13-425
    Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 040,00 kr
    1 040,00 kr
    1 * 100 Items
       1 040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 15-425
    Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 040,00 kr
    1 040,00 kr
    1 * 100 Items
       1 040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 13-425
    Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 408,00 kr
    408,00 kr
    1 * 100 Items
       408,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 15-425
    Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 408,00 kr
    408,00 kr
    1 * 100 Items
       408,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 18-400
    Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 389,00 kr
    389,00 kr
    1 * 100 Items
       389,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 24-400
    Black PP cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 380,00 kr
    380,00 kr
    1 * 1 Each
       380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 15-425
    Black PP cap, with central hole, no septum
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 332,00 kr
    332,00 kr
    1 * 1 Items
       332,00 kr
Septa
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø
    Tjocklek
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 16 mm
    2,3 mm
    White tan PTFE/silicone
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 680,00 kr
    1 680,00 kr
    1 * 100 Items
       1 680,00 kr