Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes
Bottle brush, T310, Naturborsthår, Vit, 41 mm, Wire, 300 mm
  149-0008
Bottle brushes
  149-0008
Bottle brushes
Bottle brushes
Bottle brush, T310, Naturborsthår, Vit, 41 mm, Wire, 300 mm
3 050,00 kr
1 * 10 Items
  • Borstfärg:
    Vit
  • Borstmaterial:
    Naturborsthår
  • Borsthuvud Ø:
    41 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Beskrivning:
    Bottle brush, T310
  • Seq:
    01
  • Total längd:
    300 mm