Orders LinkContactUsLinkComponent
Tool carts
Tool carts
Leverantör:   Palbam
Tool carts
Leverantör:  Palbam
Certificates
Tool carts
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Tool cart in stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Five fully extendable drawers
  • One lock which secures all the drawers
  • Top ledge to prevent tools/parts falling
  • Cleanroom castors with brakes
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • PALBTOOLCART6
    Tool cart, with 6 drawers, secure lock and cleanroom castors with brakes
    Tool cart, with 6 drawers, secure lock and cleanroom castors with brakes
    730×470×1000 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • PALBTOOLCART-8-316
    Tool cart, with 8 drawers (2 large, 2 medium and 4 small), secure lock and cleanroom castors with brakes
    Tool cart, with 8 drawers (2 large, 2 medium and 4 small), secure lock and cleanroom castors with brakes
    900×600×1193 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • PALBCT0702
    Tool cart, with 5 drawers, secure lock and cleanroom castors with brakes
    Tool cart, with 5 drawers, secure lock and cleanroom castors with brakes
    730×470×850 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 76 400,00 kr
    76 400,00 kr
    1 * 1 Items
       76 400,00 kr