Hand towels
Katalog # KIMB6063
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Specifikationer
- Förp.:6 rolls à 190 m
- Färg:Grå
- Beskrivning:Paper towel rolls, embossed, 1 ply
- L×B:190 m × 200 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Embossed paper towel rolls for use with CONTROLOMATIC* dispenser 6963.