Stirrer
Stirrer, Glas, 6 mm, 140 mm
Katalog # GERB5430
Leverantör: GERBER FUNKE
Gå till:
Product Details & Documents
Pestle type stirrer made of glass.
Specifikationer
- Ø:6 mm
- Beskrivning:Stirrer
- Längd:140 mm
- Material:Glas