Vatten, PCR grade
Catalog # 733-2573
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic tube
- Förp.:1 KIT
- Seq:2345
- Pk Info:6×5 ml
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- DNA nicking activity:Passed
- Endonuclease activity:Passed
- Exonuclease activity:Passed
- Absence of Human DNA:Passed
- Volume check, 5 ml/tube:Passed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:18.02 g/mol
Kokande Pt:100 °C
Smält Pt:0 °C
Densitet:1 g/cm³ (4 °C)
Förvaringstemperatur:Frys
EINECS:231-791-2
CAS-nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332