ContactUsLinkComponent
Examination gloves, latex, Mutexil
Examination gloves, latex, Mutexil
Supplier:  MUTEXIL
Certificates
undefined
Examination gloves, latex, Mutexil
Supplier:  MUTEXIL
Specifications
  • Catalog No:
  • MAKA8883150/S
  • MAKA8883150/M
  • MAKA8883150/L
  • MAKA8883150/XL
  • Modell:
  • Mutexil
  • Mutexil
  • Mutexil
  • Mutexil
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • EN standard:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications