ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Vitoject® 890
undefined
Chemical resistant gloves, Vitoject® 890
  • Catalog No:
  • 112-1321
  • 112-1322
  • 112-4659
  • 112-1323
  • Modell:
  • 890
  • 890
  • 890
  • 890
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Pudrad/puderfri:
  • Pudrade
  • Pudrade
  • Pudrade
  • Pudrade
  • Yta:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Kragmodell:
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Typ A (DFGKLM)
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Typ A (DFGKLM)
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Typ A (DFGKLM)
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Typ A (DFGKLM)