ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Dermatril® P 743
undefined
Nitrile gloves, Dermatril® P 743
  • Catalog No:
  • 112-4313
  • 112-4315
  • 112-4314
  • 112-4316
  • 112-4317
  • 112-4318
  • Modell:
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +