ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Dermatril® L 741
Nitrile gloves, Dermatril® L 741
Leverantör:  KCL by Honeywell
Certifikat
undefined
Nitrile gloves, Dermatril® L 741
Leverantör:  KCL by Honeywell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-1743
  • 112-1744
  • 112-1741
  • 112-1742
  • KCHL741.11
  • Modell:
  • L 741
  • L 741
  • L 741
  • L 741
  • L 741
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer