ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Peha-soft® Nitrile Fino
Nitrile gloves, Peha-soft® Nitrile Fino
Supplier:  HARTMANN PAUL
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Peha-soft® Nitrile Fino
Supplier:  HARTMANN PAUL
Specifications
  • Catalog No:
  • HART9421974
  • HART9421994
  • Modell:
  • Nitrile Fino
  • Nitrile Fino
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
Specifications