ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, TouchNTuff® 92-500
Nitrile gloves, TouchNTuff® 92-500
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, TouchNTuff® 92-500
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0996
  • 112-0995
  • 112-0993
  • 112-0994
  • Modell:
  • 92-500
  • 92-500
  • 92-500
  • 92-500
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Pudrade
  • Pudrade
  • Pudrade
  • Pudrade
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Related Information