Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk, 1,000 − 1,040 g/ml, 0,001 g/ml, 165 mm
Katalog # ALLA2200FG100/20QP
Leverantör:   Alla France
Hydrometer for milk
Katalog # ALLA2200FG100/20QP
Leverantör:  Alla France
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk, 1,000 − 1,040 g/ml, 0,001 g/ml, 165 mm
Price
2 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer for milk
  • Längd:
    165 mm
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    1,000 − 1,040 g/ml