Orders LinkContactUsLinkComponent
Chromatography columns with discs
Chromatography columns with discs
Leverantör:   witeg Labortechnik
Chromatography columns with discs
Leverantör:  witeg Labortechnik
Certificates
Chromatography columns with discs
Chromatography columns with discs
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Chromatography column made of borosilicate glass with fused in sintered glass disc with ST-stopcock at the top with solid plug and screw-thread retaining nut, vacuum connection with drip tip and ST-cone at the bottom.
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø inr.
    Längd
    Kapacitet
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 15,00 mm
    300 mm
    50 ml
    14/23 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 050,00 kr
    3 050,00 kr
    1 * 1 Items
       3 050,00 kr
  • 40,00 mm
    800 mm
    1000 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 250,00 kr
    4 250,00 kr
    1 * 1 Items
       4 250,00 kr