Sample container, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Röd
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Ultra clear PP container with PE leak proof screw cap.
- Moulded graduation in 20 ml increments up to 100 ml
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Ø utv.:57 mm
- Kapacitet:150 ml
- Höjd:73 mm
- Lock, färg:Röd