Disposable cups
Katalog # DELT202317
Leverantör: DELTALAB
Specifikationer
- Ø utv.:70 mm
- Förp.:30×100/case
- Kapacitet:150 ml
- Höjd:70 mm
- Material:PS
- Seq:02
Specifikationer
Om denna produkt
Disposable sample cups, for general sample collection.
Delivery: Cups are supplied stacked.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904