Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Rör
NMR rör
NMR tubes, 5 mm, standard
NMR tubes, 5 mm, standard
NMR tubes, 5 mm, standard
Katalog # HILG2001745
Leverantör:
HILGENBERG
Expandera bilden
NMR tubes, 5 mm, standard
Katalog # HILG2001745
Leverantör:
HILGENBERG
Specifikationer
Längd:
178 mm
Förp.:
50
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Borosilicate glass 3,3.
One end closed
Fire polished edge
Produktinformation