ContactUsLinkComponent
NMR tubes, 5 mm, standard
NMR tubes, 5 mm, standard
Katalog # HILG2001745
Leverantör:  HILGENBERG
undefined
NMR tubes, 5 mm, standard
Katalog # HILG2001745
Leverantör:  HILGENBERG
Specifikationer
  • Längd:
    178 mm
  • Förp.:
    50
Specifikationer
Om denna produkt
Borosilicate glass 3,3.
  • One end closed
  • Fire polished edge