Falling ball viscometer
Falling ball viscometer, 0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
Katalog # 616-3282
Leverantör: HAAKE
Gå till:
Product Details & Documents
This falling ball viscometer provides an accurate way of measuring the viscosity, in transparent Newtonian liquids and gases.
Specially suited for the chemical (polymer solutions, solvents, inks), pharmaceutical (raw materials, glycerine), food (gelatin, sugar solutions) and mineral oil (oils, liquid hydrocarbons) industries.
Certifications: DIN 53015, ISO 12058
Leveransinformation: Supplied with six balls, instrument case, thermometer, cleaning tools, calibration sheet and instruction manual.
Specifikationer
- Mätområde:0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
- Beskrivning:Falling ball viscometer
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Digital stopwatch with LCD for up to ten hoursDigital stopwatch with LCD for up to ten hours616-2310Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ball 2, borosilicate glassBall 2, borosilicate glassHAAK800-0003Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 575,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Falling tube for falling ball viscometer type CFalling tube for falling ball viscometer type CHAAK002-6968Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 700,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Sealing kit for falling ball viscometer type CSealing kit for falling ball viscometer type CHAAK799-3001Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET - 960,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ball 1, borosilicate glassBall 1, borosilicate glassHAAK800-0002Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 575,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ball 5, Nickel-IronBall 5, Nickel-IronHAAK800-0006Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ball 6, Nickel-IronBall 6, Nickel-IronHAAK800-0007Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ball set (balls 1 to 6), delivered in a wooden caseBall set (balls 1 to 6), delivered in a wooden caseHAAK800-0182Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET - 10 500,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ball 3, Nickel-IronBall 3, Nickel-IronHAAK800-0004Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 450,00 kr