Pasteur pipettes
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Om denna produkt
PE, transparent.
- Made of inert polyethylene
- Sterile models are sterilised by ethylene oxide
- Volumetric tolerance: ±10%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PE, transparent.
- Made of inert polyethylene
- Sterile models are sterilised by ethylene oxide
- Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerProduct Family Options
Produktinformation
- KapacitetDroppvolymUppsugningsvolymRördiam.LängdSterilFörp.TillgänglighetPrice
- DELT210023Fine tip pipetteFine tip pipette1,5 ml20 µl1 ml3 mm104 mm+Individually wrappedLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 Items1 * 500 Items - 3 850,00 kr3 850,00 kr1 * 500 Items3 850,00 kr
- DELT200005Pasteur pipette, general purposePasteur pipette, general purpose4 ml40 µl3,1 ml2,5 mm150 mm-6×500Discontinued-
- DELT210024Fine tip pipetteFine tip pipette5,5 ml20 µl3 ml3 mm153 mm+Individually wrappedLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 Items1 * 500 Items - 4 150,00 kr4 150,00 kr1 * 500 Items4 150,00 kr