Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round
Buckets, Round
Leverantör:   DELTALAB
Buckets, Round
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Kapacitet
    Ø utv.
    Höjd
    Tillgänglighet
    Price
  • Vit
    9 L
    270 mm
    250 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 295,00 kr
    295,00 kr
    1 * 1 Items
       295,00 kr
  • Vit
    12 L
    300 mm
    280 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 325,00 kr
    325,00 kr
    1 * 1 Items
       325,00 kr
  • Vit
    17 L
    340 mm
    310 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 1 Items
       400,00 kr