Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, square
Wire baskets, square
Leverantör:   DELTALAB
Wire baskets, square
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Wire baskets, square
Wire baskets, square
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Square baskets, made of stainless steel wire, with folding handles.
  • Features a strong woven mesh base
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Comes without lid (to order baskets with lid please contact our customer service
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • 118×118×144 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 650,00 kr
    2 650,00 kr
    1 * 1 Items
       2 650,00 kr
  • 160×160×140 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 800,00 kr
    2 800,00 kr
    1 * 1 Items
       2 800,00 kr
  • 300×300×300 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 1 Items
       1 650,00 kr