Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Leverantör:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Test tubes, round bottom
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Product Family Options
Soda glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Väggtjocklek
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • 4 ml
    75 mm
    9,8 mm
    0,60 mm
    8,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 775,00 kr
    1 775,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 775,00 kr
  • 6 ml
    75 mm
    11,6 mm
    0,60 mm
    10,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 250 Items
       575,00 kr
  • 22 ml
    150 mm
    16 mm
    0,70 mm
    13,6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 250 Items
       1 200,00 kr
  • 28 ml
    150 mm
    18 mm
    0,85 mm
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 250 Items
       1 600,00 kr
  • 34 ml
    150 mm
    20 mm
    0,85 mm
    17,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 100 Items
       1 250,00 kr
Borosilicate glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Väggtjocklek
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • 6 ml
    75 mm
    11,6 mm
    0,60 mm
    10,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 250 Items
       725,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    12,7 mm
    0,60 mm
    11,1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 940,00 kr
    940,00 kr
    1 * 250 Items
       940,00 kr
  • 15 ml
    100 mm
    15,8 mm
    0,60 mm
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 575,00 kr
    5 575,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 575,00 kr
  • 22 ml
    150 mm
    16 mm
    0,70 mm
    13,6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 250 Items
       1 450,00 kr