Orders LinkContactUsLinkComponent
Ring weights for flasks
Ring weights for flasks
Leverantör:   DELTALAB
Ring weights for flasks
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Ring weights for flasks
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Closed flask weight rings with heavy vinyl coating, which is ideal to improve the stability of Erlenmeyer flasks in a water bath.
  • High chemical resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • För
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT192470
    Viny coated lead ring weight
    Viny coated lead ring weight
    Erlenmeyer 125 - 500 ml
    48 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 150,00 kr
    2 150,00 kr
    1 * 1 Items
       2 150,00 kr
  • DELT192471
    Viny coated lead ring weight
    Viny coated lead ring weight
    Erlenmeyer 250 - 1000 ml
    51 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 1 Items
       2 350,00 kr
  • DELT192472
    Viny coated lead ring weight
    Viny coated lead ring weight
    Erlenmeyer 500 - 2000 ml
    57 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 1 Items
       2 350,00 kr