Säkerhetskniv, SECUPRO MARTEGO
223-0099
- Total längd:155 mm
- Bladlängd:26×18,50×0,4 mm
- Förp.:1
Stålblad, aluminiumhandtag.
- Kan användas av höger- och vänsterhänta
- Fjäderbelastat blad som dras in automatiskt även om användaren inte släpper tryckhandtaget
- Säkerhetslås förhindrar att bladet fälls ut av misstag
- Enkelt att byta blad – inga verktyg behövs
- Dubbeleggat blad med fyra skärpunkter för extra ekonomisk användning
Säkerhetskniv med en funktion som drar in bladet automatiskt, designad för alla vanliga skäruppgifter, speciellt för att skära upp kartonger. Den ergonomiska tryckmekanismen – tillverkad i aluminium och med en komponent i mjukplast – ger bekväm hantering och gör att handen inte slinter.
: TÜV godkänd