Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Leverantör:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Test tubes,with screw thread
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
 : Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Product Family Options
Round bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Gänga
    Väggtjocklek
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5 ml
    100 mm
    12,8 mm
    13-415
    1,0 mm
    10,7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 11 750,00 kr
    11 750,00 kr
    1 * 1.000 Items
       11 750,00 kr
  • 11 ml
    100 mm
    16 mm
    15-415
    1,05 mm
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 15 725,00 kr
    15 725,00 kr
    1 * 1.000 Items
       15 725,00 kr
  • 14 ml
    125 mm
    16 mm
    15-415
    1,05 mm
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 5 350,00 kr
    5 350,00 kr
    1 * 250 Items
       5 350,00 kr
  • 18 ml
    150 mm
    16 mm
    15-415
    1,05 mm
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 5 925,00 kr
    5 925,00 kr
    1 * 250 Items
       5 925,00 kr
  • 34 ml
    125 mm
    20 mm
    18-415
    1,15 mm
    17,7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 125 Items
    1 * 125 Items
Flat bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Gänga
    Väggtjocklek
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • 24 ml
    17,8 mm
    15-415
    1,05 mm
    14,2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 252 Items
    1 * 252 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 252 Items
       3 400,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617000
    Aluminium
    15-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items - 4 025,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items - 3 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 4 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 4 250,00 kr